missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ JNK2 Monoclonal Antibody (06)

Código de producto. 30019966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30019966 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019966 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA552091

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

JNK2 Monoclonal Antibody for ICC/IF, Flow

MAPK9 (JNK2) is a serine/threonine kinase which plays an important role in the MAPK pathway. JNK2 (p54a, SAPK1a), along with JNK1 and JNK3, is thought to play an important role in nuclear signal transduction through its environmental stress activation and subsequent phosphorylation of the nuclear transcription factor p53.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JNK2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 06
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica MAPK9
N.º de referencia del gen P45984
Alias de gen AI851083; c-Jun kinase 2; c-Jun N-terminal kinase 2; I79_012561; JNK; JNK/SAPK alpha; JNK1; JNK1A2; JNK2; JNK21B1/2; JNK2A; JNK2ALPHA; JNK2B; JNK2BETA; JNK-46; JNK-55; Jun kinase; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAP kinase 9; MAPK 10; MAPK 9; MAPK10; MAPK8; Mapk9; mitogen activated protein kinase 9; mitogen-activated protein kinase 9; OTTHUMP00000161542; OTTHUMP00000161543; p54a; p54-alpha; p54aSAPK; PRKM8; PRKM9; protein kinase, mitogen-activated 9; SAPK; SAPK1; SAPK1a; SAPK1c; SAPK-alpha; stress activated protein kinase alpha II; stress-activated protein kinase 1a; Stress-activated protein kinase JNK2
Símbolos de los genes MAPK9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human JNK2/MAPK9 protein (Met1-Arg424).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5601
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.