Learn More
JNJ-7777120, MedChemExpress
Description
JNJ-7777120 is a selective H4R antagonist with Ki of 4 ±1 nM, exhibits >1000-fold selectivity over the other histamin receptors.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | JNJ-7777120 |
| CAS | 459168-41-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H16ClN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.02 mM) |
| SMILES | O=C(C(N1)=CC2=C1C=CC(Cl)=C2)N3CCN(C)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 277.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.75 |
| Show More |