Learn More
JNJ-42041935, MedChemExpress
Código de producto. 16478097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16478097 5 mg 5 miligramos
16485378 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16478097
Marca: Medchem Express HY12832
MedChemExpress JNJ-42041935 is a potent, competitive and selective inhibitor of prolyl hydroxylase PHD; inhibits PHD1, PHD2, and PHD3 with pKi values of 7.91±0.04, 7.29 ±0.05, and 7.65±0.09, respectively.
JNJ-42041935 is a potent, competitive and selective inhibitor of prolyl hydroxylase PHD
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-42041935
CAS 1193383-09-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H6ClF3N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (103.85 mM)
SMILES OC(C(C=N1)=CN1C2=NC3=CC(Cl)=C(OC(F)(F)F)C=C3N2)=O
Peso molecular (g/mol) 346.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.65
Porcentaje de pureza 98.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation