missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JNJ-17203212, MedChemExpress

Código de producto. 16462526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462526 25 mg 25 miligramos
16485527 5 mg 5 miligramos
16479476 50 mg 50 miligramos
16454236 100 mg 100 miligramos
16452788 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462526

Marca: Medchem Express HY100129

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress JNJ-17203212 is a selective, potent and competitive TRPV1 antagonist. JNJ-17203212 is developed for researching pain management, such as migraine.

JNJ-17203212 is a selective, potent and competitive TRPV1 antagonist. JNJ-17203212 is developed for researching pain management, such as migraine.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material JNJ-17203212
CAS 821768-06-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15F6N5O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.48 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C2=NC=CC=C2C(F)(F)F)CC1)NC3=NC=C(C(F)(F)F)C=C3
Peso molecular (g/mol) 419.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.32
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.