Learn More
JMV 2959 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
JMV 2959 hydrochloride is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32±3 nM in LLC-PK1 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JMV 2959 hydrochloride |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H33ClN6O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (458.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (45.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@@H](C1=NN=C(CCC2=CC=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3)CC4=CNC5=C4C=CC=C5)CN.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 545.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.08 |
| Porcentaje de pureza | 97.33% |
| Mostrar más |