missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JMJD2D Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-03357F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
JMJD2D Polyclonal specifically detects JMJD2D in Human samples. It is validated for ICC/IF (Negative).
Especificaciones
| JMJD2D | |
| Polyclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ10251, JHDM3D, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3D, JMJD2Dlysine-specific demethylase 4D, jumonji domain containing 2D, Jumonji domain-containing protein 2D, lysine (K)-specific demethylase 4D, MGC141909 | |
| Rabbit | |
| 55 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 55693 | |
| Human | |
| IgG |
| Immunocytochemistry | |
| 1mg/mL | |
| ICC/IF (Negative) | |
| Q6B0I6 | |
| KDM4D | |
| Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human JMJD2D protein (within residues 460-520). [Swiss-Prot# Q6B0I6] | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human. Immunogen sequence has 92% homology to monkey. | |
| Store at 4C in the dark. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido