Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores/refrigeradores de temperatura dual Jewett™
Deje que las muestras se enfríen en dos compartimentos independientes con estos congeladores/refrigeradores de temperatura dual, que ofrecen una alternativa de alto rendimiento que ahorra espacio para el almacenamiento en frío en laboratorio.
Especificaciones
| Tipo | Combinación de refrigerador/congelador de uso general |
|---|---|
| Capacidad (imperial) del congelador | 4,7 pies cúb. |
| Capacidad del refrigerador (imperial) | 11 Pies cúb. |
| Capacity (Metric) Freezer | 113 l |
| Capacity (Metric) Refrigerator | 311,4 L |
Descripción
Deje que las muestras se enfríen en dos compartimentos independientes con los congeladores/refrigeradores de temperatura dual Thermo Scientific™ Jewett™, que ofrecen una alternativa de alto rendimiento que ahorra espacio para el almacenamiento en laboratorio que precise refrigeración y congelación.
Características:
- Control de refrigerador/congelador de temperatura dual
- Modelos verticales con temperaturas de funcionamiento de 1 a 8 °C (refrigerador) y - 20 °C (congelador)
- Rápida recuperación de temperatura tras la apertura de puertas
- Enfriamiento por aire forzado avanzado con descongelación natural cíclica automática
- Indicador de temperatura digital de alta visibilidad
- Puerta con pasadores de confirmación de cierre y llave para mayor seguridad
- Entre las opciones se incluye un sistema de alarma/monitorización y un registrador gráfico de temperatura
Nota:
El congelador de la cabina no se puede ajustar, pero funcionará a menos de - 20 ºC en condiciones ambientales normales.
Especificaciones
| Combinación de refrigerador/congelador de uso general | |
| 11 Pies cúb. | |
| 311,4 L | |
| De 2 °C a 4 °C | |
| 1 | |
| Wireless | |
| 6 | |
| Polyurethane | |
| La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
| 30 pulg | |
| 24 pulg | |
| 61 cm | |
| 50,8 in | |
| 128,6 cm | |
| 24,8 in | |
| 62,9 cm | |
| 550 lb |
| 4,7 pies cúb. | |
| 113 l | |
| -20 ° C | |
| 2 | |
| Automático | |
| Sin CFC | |
| Epoxy-coated Steel | |
| Upright | |
| 24 x 24,8 x 50,8 pulg (61 x 62,9 x 128,6 cm) | |
| 30 pulg | |
| 76,2 cm | |
| 73,9 in | |
| 187,6 cm | |
| 29 pulg | |
| 73,7 cm | |
| 12,1/15 A | |
| 249 kg |