Learn More
Invitrogen™ JetQuick™ Blood and Cell Culture DNA Maxiprep Kit
Código de producto. p-7181374
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
20 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15687878 50 preparaciones paquete de 50
15677878 20 preparaciones paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15687878 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30706
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de maxipreparación de ADN para cultivo celular y de sangre JetQuick™ está diseñado para la purificación rápida y eficiente del ADN genómico (ADNg) a partir de grandes volúmenes de sangre, fluidos corporales (líquido amniótico, saliva, esperma, linfa) y células de mamíferos.
Utiliza tecnología basada en membrana de sílice que permite el aislamiento de ADN de 20 a 50 kb, que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones posteriores, incluyendo PCR, digestión de enzimas de restricción y Southern blotting.
Estas son algunas de las ventajas más importantes:
• Procesamiento de grandes volúmenes, hasta 10 ml de sangre o saliva
• Recuperación larga de ADN bicatenario (de 20 a 50 kb)
• Compatible con la centrifugación o un colector de vacío
El formato de maxipreparación permite el procesamiento de hasta 10 ml de sangre completa u otro fluido corporal. Se puede aislar ADN de hasta 5 x 108 células de mamíferos. El ADN purificado está listo para el análisis posterior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 3 x 185 ml de tampón K1, almacenar a temperatura ambiente
• 2 x 87 ml de tampón K2, almacenar a temperatura ambiente
• 2 x 124 ml de tampón KX, almacenar a temperatura ambiente
• 1 x 110 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente
• 13 x 1,3 ml de ARNasa A, almacene de 2 °C a 8 °C
• 1 x 560 mg de proteasa [polvo liofilizado], almacene de 2 °C a 8 °C
• 10 bolsas de columna de centrifugación [5 columnas/bolsa])
Formato Kit
Isolation Technology Columna de centrifugación
Báscula Maxi
Tipo de muestra Sangre, Células
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento
N.º de reacciones 50 preparaciones
Línea de productos JetQuick
Tipo de producto Kit de ADN para hemocultivo y cultivo celular
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico