Learn More
Invitrogen™ JetFlex™ Genomic DNA Purification Kit
Descripción
Su tecnología de un solo tubo permite el aislamiento de ADNg sin ARN de alta calidad y alto peso molecular sin el uso de columnas de centrifugación de un colector de vacío.
Estas son algunas de las más importantes:
- Procesamiento de grandes volúmenes de 2 ml de sangre completa u otro líquido corporal
- Capaz de procesar:
- 2 x 107 células de mamíferos
- 10 mg de tejido
- Cultivo bacteriano de 500 µl
- 2 x 108 células/ml de cultivo de levadura
- Protocolo simple que no requiere columnas o colectores de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 x 33 ml de tampón de lisis RBC, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 33 ml de tampón de lisis celular, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 17 ml de tampón PPT, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 8 ml de compactador de sedimentos, almacenar a temperatura ambiente • 1 x 22 ml de tampón TE, almacenar (a temperatura ambiente • 2 x 21 mg de proteinasa K (polvo liofilizado), almacenar de 2 °C a 8 °C • 1 x 1,1 ml de RNasa A, almacenar de 2 °C a 8 °C) |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Centrifugación de tubos |
| Tipo de muestra | Sangre, Muestras bucales, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero) |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento |
| N.º de reacciones | 100 preparaciones |
| Línea de productos | JetFlex |
| Tipo de producto | Kit de purificación de ADN genómico |
| Cantidad | 100 preparaciones |
| Mostrar más |