Learn More
Bibby Scientific™ Sonda de cuchilla de lanza Jenway™
Código de producto. 11410629
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 0 a 14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11410629
Marca: Bibby Scientific™ 6800638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La sonda de cuchilla de lanza Jenway™ Bibby Scientific™ está hecha de epoxi para la medición de muestras sólidas.
  • La forma de lanza permite la medición del pH de materiales de muestra más sólidos
  • Apta para su uso en el sector alimentario para la medición en alimentos congelados o semicongelados, protege el electrodo de posibles daños
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) Entre 12,7 y 20,0 mm
Tipo Cuchilla con punta
Para utilizar con (aplicación) En el sector alimentario para la medición en alimentos congelados o semicongelados, protege el electrodo de posibles daños
Longitud (métrico) 95 mm
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C