Learn More
Cole-Parmer™ Anillos de sellado Techne para incubadoras de hibridación
Código de producto. p-8012867
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para tubos grandes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11734466 Para tubos grandes cada uno
1 options
Código de producto. 11734466
Marca: Cole-Parmer™ 9995841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reemplazos para Hibrigene HB-3D e Hibridizer HB-1D de Techne
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para tubos grandes a una temperatura inferior a 70 °C
Para utilizar con (equipo) Para tubos grandes
Cantidad 1 unidad
Tipo Junta de estanqueidad