Learn More
Jenway™ Electrodos de pH
Código de producto. 11490619
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 mm
90 mm
120 mm
120 mm
150 mm
Tipos de conector:
BNC
BNC/8 pines mini-DIN
Conector resistente al agua 3150/3205
S7
Tapón de 2 mm
Diámetro (métrico):
4,5 mm
6 mm
6 mm
12 mm
Material:
Epoxi
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tipos de conector Diámetro (métrico) Material unitSize
11490619 40 mm BNC 6 mm Vidrio cada uno
13107184 150 mm BNC 6 mm Vidrio cada uno
11410499 90 mm BNC 4,5 mm Vidrio cada uno
11440499 90 mm BNC 6 mm Vidrio 1 PCS
11440629 120 mm Tapón de 2 mm 12 mm Vidrio cada uno
13107424 120 mm Conector resistente al agua 3150/3205 12 mm Epoxi cada uno
11460499 120 mm BNC/8 pines mini-DIN 12 mm Epoxi cada uno
11449489 120 mm S7 12 mm Epoxi cada uno
11430629 120 mm BNC 12 mm Vidrio cada uno
9 options
Código de producto. 11490619
Marca: Jenway™ 9026917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos electrodos para aplicaciones avanzadas en las que se requieren tiempos de respuesta más rápidos y mayor reproducibilidad.
  • Alcanzan rápidamente el equilibrio
  • Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
  • Reproducibilidad mucho mayor
  • Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Diámetro (métrico) 6 mm
Tipo Combinación de tipo lanza rellenable con tipo de extremo de perilla
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 × 40 mm (Diám. × L)
Para utilizar con (aplicación) mediciones en pequeños volúmenes y muestras de suelo y pulpa
Longitud (métrico) 40 mm
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C