Learn More
Jenway™ Electrodos de pH
Descripción
- Alcanzan rápidamente el equilibrio
- Tiempos de respuesta considerablemente reducidos
- Reproducibilidad mucho mayor
- Deriva a largo plazo reducida considerablemente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Tapón de 2 mm |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo | Referencia rellenable con extremo de perilla |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 × 120 mm (Diám. × L) |
| Para utilizar con (aplicación) | en laboratorio con suspensiones coloidales, muestras que contengan yoduros, muestras con alto contenido de sólidos, soluciones viscosas y muestras que contengan proteínas |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |