Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 160 mmol/l de sodio, 80 mmol/l de potasio
Código de producto. 12981841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12981841 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12981841 Proveedor Jenway N.º de proveedor 1615614
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 160m mol/L Na, 80m mol/L K
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Completamente miscible en agua
Cantidad 500 mL