Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 140mmol/L de sodio, 5mmol/L de potasio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 140m mol/L Sodium, 5m mol/L Potassium |
| Cantidad | 500 mL |