Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 100mmol/L de sodio, 100mmol/L de potasio
Código de producto. 11405079
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11405079
Marca: Jenway 1615603
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 100m mol/L Sodium, 100m mol/L Potassium
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Completamente miscible en agua
Cantidad 500 mL