Learn More
Patrón de fotometría de llama Jenway™ 1000 ppm de potasio
Código de producto. 11455079
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. 11455079
Marca: Jenway 9995940
Especificaciones
Forma física Líquido
Concentración 1000 ppm
Color Incolora
Punto de fusión 0°C
Punto de ebullición 100°C
Solubilidad Completamente miscible en agua
Cantidad 500 mL