Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de oxígeno disuelto Jenway™
Código de producto. 13114334
Click to view available options
Incluye:
Conector Mini-DIN
Control automático de temperatura y conector DIN
Control automático de temperatura y conector resistente al agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13114334
Marca: Cole-Parmer™ 6800625
Especificaciones
Conexiones WPBNC
Incluye Control automático de temperatura y conector resistente al agua
Para utilizar con (equipo) Medidores de oxígeno disuelto 9150 y 9200