Learn More
Cole-Parmer™ Portacubetas Jenway™
Código de producto. p-8012857
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros Serie 63, 73 y 67
Espectrofotómetros de la serie 6850
Trayectoria óptica:
10 x 10 mm
Entre 10 y 100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Trayectoria óptica unitSize
11480539 Espectrofotómetros Serie 63, 73 y 67 Entre 10 y 100 mm cada uno
11454939 Espectrofotómetros Serie 63, 73 y 67 10 x 10 mm cada uno
13266389 Espectrofotómetros de la serie 6850 Entre 10 y 100 mm 1 PCS
13246389 Espectrofotómetros de la serie 6850 10 x 10 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11480539
Marca: Cole-Parmer™ 8305680
Especificaciones
Tipo Soporte para cubeta
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Serie 63, 73 y 67
Trayectoria óptica Entre 10 y 100 mm
Forma Rectangulares