Learn More
Tampón de pH 7, amarillo, Jenway Buffer™
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (equipo) | Para microelectrodos de pH |
| pH | 7 |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Frasco |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |