Learn More
Cole-Parmer™ Espectrofotómetros de barrido UV/visible de la serie Jenway™ 76 con conectividad CPLive™
Descripción
- Facilita la configuración con la interfaz y la pantalla de 7” en color de alta definición fácil de usar
- La selección de modos de medición le permite gestionar multitud de aplicaciones.
- Conectividad sencilla con varios puertos USB para el almacenamiento de datos y la conexión de impresora.
- Garantice los resultados mediante una reproducibilidad mejorada con la óptica avanzada de haz dividido
- Versátil — compatible con una amplia gama de accesorios intercambiables.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud de absorbancia | ± 0,01 A a absorbancia 1,0 |
| Intervalo de absorbencia | −de 0,3 a +2,5 A |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Color | Negro |
| Concentración | Desde -300 hasta 9999 |
| Conexiones | 2 USB-A, 1 USB-B, Ethernet RJ45 |
| Tipo de detector | Fotodiodo de silicio |
| Pantalla | Pantalla táctil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 50 x 28 x 15,6 cm |
| Fuente de luz | Xenón |
| Mostrar más |
Cree ya una cuenta gratuita en CPLive.coleparmer.com para aprovechar el almacenamiento de datos ilimitado y compartir su valioso trabajo con colegas de su laboratorio o de todo el mundo.