Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro visible 6320D
Código de producto. 11474929
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11474929 160 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11474929 Proveedor Jenway™ N.º de proveedor 1008760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos procedimientos de prueba y control de calidad de espectrofotómetros para una amplia variedad de servicios e industrias. Los espectrofotómetros visibles Jenway™ 6320D son unidades de alta calidad y bajo coste para aplicaciones espectrofotométricas en colegios y facultades.
  • Intervalo de longitud de onda de 320 a 1000 nm (6300 y 6320D) o de 198 a 1000 nm (6305)
  • Modos de absorbancia, %T y concentración
  • Pantalla multiparamétrica con longitud de onda y lecturas fotométricas
  • Amplia gama de accesorio de muestreo
  • La tapa abovedada del 6320D acepta tubos de hasta 105 mm de altura
  • 6305 utiliza una lámpara de xenón pulsada de alta calidad
  • Garantía de 3 años
Especificaciones
Exactitud ±1%
Concentración –300 a 1999
Fondo (métrico) 272 mm
Fuente de luz Halógeno de tungsteno
Tipo Espectrofotómetro visible
Tensión 230 V
Wavelength Range De 320 nm a 1000 nm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Altura (métrico) 160 mm
Hertz 50 Hz
Ruido <1%
Peso (métrico) 6 kg
Anchura (métrico) 365 mm