Learn More
Cole-Parmer™ Cubetas desechables Jenway™ 100
Código de producto. p-8012837
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1,5 a 3,0 ml
De 2,4 a 4,5 ml
Descripción:
Longitudes de onda visibles y UV
Solo longitudes de onda visibles
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
11400559 De 1,5 a 3,0 ml Solo longitudes de onda visibles paquete de 100
11490549 De 2,4 a 4,5 ml Solo longitudes de onda visibles paquete de 100
11420559 De 2,4 a 4,5 ml Longitudes de onda visibles y UV paquete de 100
3 options
Código de producto. 11400559
Marca: Cole-Parmer™ 9961034
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Cubeta
Descripción Solo longitudes de onda visibles
Capacidad (métrico) De 1,5 a 3,0 ml
Material Plástico
Cantidad 100/Paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Para utilizar con (aplicación) medición de muestras líquidas en espectrofotometría