Learn More
Cole-Parmer™ Cubetas desechables Jenway™ 100
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1,5 a 3,0 ml
De 2,4 a 4,5 ml
Descripción:
Longitudes de onda visibles y UV
Solo longitudes de onda visibles
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Descripción | Longitudes de onda visibles y UV |
| Capacidad (métrico) | De 2,4 a 4,5 ml |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | medición de muestras líquidas en espectrofotometría |