missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JD-5037, MedChemExpress

Código de producto. 16457516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457516 100 mg 100 miligramos
16477588 10 mg 10 miligramos
16473607 50 mg 50 miligramos
16430068 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457516

Marca: Medchem Express HY18697

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.

JD-5037 is a potent CB1R antagonist with an IC50 of 1.5 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material JD-5037
CAS 1392116-14-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27Cl2N5O3S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (436.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC([C@H](C(C)C)/N=C(NS(=O)(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)\N2N=C(C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=CC=C4)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 572.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.