Learn More
Invitrogen™ Japanese Encephalitis Virus NS4B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13406737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
13406737 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13406737
Marca: Invitrogen™ PA532211
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: BHK21 infected JEV. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Japanese encephalitis virus (JEV) is mosquito born flavivirus that induces acute encephalitis in tropical and subtropical world.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Japanese Encephalitis Virus NS4B
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Alias de gen Flavivirus; JEV; NS4B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length Japanese encephalitis virus JEV NS4b Recombinant protein (Japanese Encephalitis Virus strain Jaoars982).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG