missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ JAM3 (soluble) Monoclonal Antibody (18F26)

Código de producto. 11569672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11569672 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11569672 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA140060

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MA1-40060 detects JAM-C from mouse and human samples. MA1-40060 has been successfully used in flow cytometry, ELISA, functional assays, immunohistochemistry (frozen), and immunoprecipitation applications. ELISA: Antibody CRAM-18 F26 can be used as a detection antibody. The MA1-40060 immunogen is mouse JAM-C.

JAM3 is involved in tight junctions and represent one mode of cell-to-cell adhesion in epithelial or endothelial cell sheets, forming continuous seals around cells and serving as a physical barrier to prevent solutes and water from passing freely through the paracellular space. The protein encoded by this immunoglobulin superfamily gene member is localized in the tight junctions between high endothelial cells. Unlike other proteins in this family, the this protein is unable to adhere to leukocyte cell lines and only forms weak homotypic interactions. The encoded protein is a member of the junctional adhesion molecule protein family and acts as a receptor for another member of this family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAM3 (soluble)
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 18F26
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% BSA and no preservative
génica JAM3
N.º de referencia del gen Q9BX67, Q9D8B7
Alias de gen 1110002N23Rik; JAM-2; JAM3; JAM-3; JAMC; JAM-C; Jcam3; junction adhesion molecule 3; junction cell adhesion molecule 3; junction cell adhesion molecule C; junctional adhesion molecule 3; Junctional adhesion molecule C; sJAM-C; Soluble form of JAM-C; UNQ859/PRO1868
Símbolos de los genes JAM3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant soluble murine JAM-C.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83700, 83964
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.