Learn More
Jenway™ Electrodo combinado con cuerpo de epoxi para mermelada, gelatina y conservas
Código de producto. 11470629
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
11470629 1 m cada uno
1 options
Código de producto. 11470629
Marca: Jenway™ 1009080
Electrodo combinado con cuerpo de epoxi para mermelada, gelatina y conservas
  • Tipo: Combinación
  • Tipo de extremo: Pera
  • Intervalo de pH: 1-13
  • Escala de temperatura: De 0 a 80 °C
  • Material del cuerpo: Epoxi
Especificaciones
Descripción Combinación, rellenable
Junta Cerámica reemplazable
Material Cuerpo epóxico
Intervalo de pH De 0 a 13
Tipo de solución de llenado 4 M KCl/AgCl
Para utilizar con (aplicación) Medición de conservas de mermelada y fruta
Punto isopotencial 0 ± 20 mV
Tiempo de respuesta 95 % de la lectura final en 10 segundos
Pendiente 59,16 mV, ± 3 mV a 25 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C
Tipo de punta Pera
Longitud del cable (métrico) 1 m
Longitud del tubo (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm