missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ JAKMIP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16660815 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16660815 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16660815

Marca: Invitrogen™ PA5104365

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total JAKMIP2.

JAKMIP2 (janus kinase and microtubule-interacting protein 2), also known as NECC1 (neuroendocrine long coiled-coil protein 1), CTCL tumor antigen HD-CL-04, JAMIP2 or KIAA0555, is a 810 amino acid protein belonging to the JAKMIP family. Localizing to the Golgi apparatus, JAKMIP2 is high expressed in brain, with moderate levels of expression found in thymus, spleen and lung. Existing as three alternatively spliced isoforms, the gene encoding JAKMIP2 maps to human chromosome 5q32 and mouse chromosome 18 B3. Chromosome 5 contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm or of chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAKMIP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Jakmip2
N.º de referencia del gen Q96AA8
Alias de gen 6430702L21Rik; AI850334; CTCL tumor antigen HD-CL-04; D930046L20Rik; Jak and microtubule interacting protein 2; JAKMIP2; JAMIP2; janus kinase and microtubule interacting protein 2; janus kinase and microtubule-interacting protein 2; KIAA0555; NECC1; Neuroendocrine long coiled-coil protein 1; RGD1559742
Símbolos de los genes Jakmip2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human JAKMIP2(Accession Q96AA8), corresponding to amino acid residues R763-G810.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 76217, 9832
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.