Learn More
JAK3-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16453757
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453757 50 mg 50 miligramos
16497798 10 mg 10 miligramos
16467636 100 mg 100 miligramos
16430268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16453757 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19544
MedChemExpress JAK3-IN-1 is a potent, selective and orally active JAK3 inhibitor with an IC50 of 4.8 nM. JAK3-IN-1 shows over 180-fold more selective for JAK3 than JAK1 (IC50 of 896 nM) and JAK2 (IC50 of 1050 nM).
JAK3-IN-1 is a potent, selective and orally active JAK3 inhibitor with an IC50 of 4.8 nM. JAK3-IN-1 shows over 180-fold more selective for JAK3 than JAK1 (IC50 of 896 nM) and JAK2 (IC50 of 1050 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JAK3-IN-1
CAS 1805787-93-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30ClN7O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (196.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C)NC1=CC(CNC2=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 508.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.02
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease