missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Jagged1 Monoclonal Antibody (J.841.5)

Descripción
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with Jagged2.
The jagged 1 protein encoded by JAG1 is the human homolog of the Drosophilia jagged protein. Human jagged 1 is the ligand for the receptor notch 1, the latter a human homolog of the Drosophilia jagged receptor notch. Mutations that alter the jagged 1 protein cause Alagille syndrome. Jagged 1 signalling through notch 1 has also been shown to play a role in hematopoiesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Jagged1 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | J.841.5 |
| Concentración | 78 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and <0.02% sodium azide; pH 7.5 |
| génica | JAG1 |
| N.º de referencia del gen | P78504, Q9QXX0 |
| Alias de gen | ABE2; AGS; AHD; AWS; CD339; Gsfabe2; HJ1; Htu; JAG1; jagged 1; jagged canonical Notch ligand 1; Jagged1; JAGL1; Ozz; protein jagged-1; Ser-1; Serrate-1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?