missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jagged 2 Antibody (746513), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB4748M
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Jagged 2 Monoclonal antibody specifically detects Jagged 2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| Jagged 2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 746513 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| HJ2, jagged 2, Jagged2, protein jagged-2, SER2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Jagged 2, Met27-Leu1084, Accession # Q9QYE5 | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Stem Cell Signaling Pathway | |
| 3714 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido