Learn More
JAG1 Monoclonal Antibody (OTI3A10), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17528863
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17528863 30 μL 30 microlitros
17508863 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17528863
Marca: Origene Technologies TA807944S
Mouse Monoclonal Antibody
JAG1 Monoclonal antibody specifically detects JAG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Antígeno JAG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Pdcd1
N.º de referencia del gen Q15116
Alias de gen ABE2; AGS; AHD; AWS; CD339; Gsfabe2; HJ1; Htu; JAG1; jagged 1; jagged canonical Notch ligand 1; Jagged1; JAGL1; Ozz; protein jagged-1; Ser-1; Serrate-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5133
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a