Learn More
KleenGuard™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ Jackson Safety™ G80
Código de producto. p-7112959
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15376728 8 12 pares
15386728 9 12 pares
15306738 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15376728 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 25622
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Green, hand-specific gloves providing maximum protection against chemical and mechanical hazards. KleenGuard™ Jackson Safety™ G80 Chemical Resistant Nitrile Gloves suitable for various applications.
  • Son adecuados para diversas aplicaciones y ofrecen una protección fiable contra un amplia variedad de productos químicos, así como frente a distintos riesgos mecánicos
  • Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3 en muchos sectores diferentes, como, por ejemplo, el aeroespacial, de automoción, de fabricación de metales, alimentario, del transporte, de la construcción, cuando se manipulan o sumergen las manos en productos químicos, aceites, grasa, alcoholes, ácidos, bases o disolventes. Además, proporcionan el nivel de resistencia a la abrasión más alto posible
  • No hay riesgo de que se produzcan pelusas para proteger los productos de la contaminación
  • Mayor longitud para proteger la muñeca y el antebrazo inferior y permitir una inmersión total
  • Con textura rugosa en los dedos y la palma para ofrecer agarre mejorado en superficies secas y húmedas
  • Poros con un AQL de 0,65 para proporcionar una protección superior, así como mayor productividad y eficiencia
Especificaciones
Color Verde
Finger Thickness (English) 22 mil
Finger Thickness (Metric) 0.558 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 21.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.55 mm
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Grosor (imperial) 21,7 mil
Grosor (métrico) 0,5 mm
Dimensiones (L x An) 47,8 x 15,6cm
Longitud (imperial) 18,642 in
Longitud (métrico) 47,8 cm
Longitud del puño (métrico) 45 cm
Peso (imperial) 4,0656 lb
Peso (métrico) 1,848 kg