Learn More
KleenGuard™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos KleenGuard™ Jackson Safety™ G80
Descripción
- Son adecuados para diversas aplicaciones y ofrecen una protección fiable contra un amplia variedad de productos químicos, así como frente a distintos riesgos mecánicos
- Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3 en muchos sectores diferentes, como, por ejemplo, el aeroespacial, de automoción, de fabricación de metales, alimentario, del transporte, de la construcción, cuando se manipulan o sumergen las manos en productos químicos, aceites, grasa, alcoholes, ácidos, bases o disolventes. Además, proporcionan el nivel de resistencia a la abrasión más alto posible
- No hay riesgo de que se produzcan pelusas para proteger los productos de la contaminación
- Mayor longitud para proteger la muñeca y el antebrazo inferior y permitir una inmersión total
- Con textura rugosa en los dedos y la palma para ofrecer agarre mejorado en superficies secas y húmedas
- Poros con un AQL de 0,65 para proporcionar una protección superior, así como mayor productividad y eficiencia
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Finger Thickness (English) | 22 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.558 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 21.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.55 mm |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (imperial) | 21,7 mil |
| Mostrar más |