Learn More
KleenGuard™ Jackson Safety™ G40 Polyurethane Coated Gloves
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Black |
| Color | Negro |
| Material | Polyurethane |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideally suited use in precision assembly, electronics assembly, controls handling, packaging, and inspection |
| Cantidad | 60Pair |
| Resistente a | Abrasion and tear |
| Serie | G40 |