missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jaceosidin, MedChemExpress

Código de producto. 16401528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16401528 5 mg 5 miligramos
16469118 10 mg 10 miligramos
16412559 1 mg 1 miligramo
16403916 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16401528

Marca: Medchem Express HYN0831

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Jaceosidin is a flavonoid isolated from Artemisia vestita, induces apoptosis in cancer cells, activates Bax and down-regulates Mcl-1 and c-FLIP expression. Jaceosidin exhibits anti-cancer, anti-inflammatory activities, decreases leves of inflammatory markers, and suppresses COX-2 expression and NF-κB activation.

Jaceosidin is a flavonoid isolated from Artemisia vestita, induces apoptosis in cancer cells, activates Bax and down-regulates Mcl-1 and c-FLIP expression. Jaceosidin exhibits anti-cancer, anti-inflammatory activities, decreases leves of inflammatory markers, and suppresses COX-2 expression and NF-κB activation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Jaceosidin
CAS 18085-97-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14O7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (378.46 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 7.14 mg/mL (21.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 330.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.