Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Young Vacuum/Schlenk con grifo con junta tórica y brazo plano
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
- Con la conexión a las líneas de Schlenk
- Forma de fondo redondo
- Incluye brazo plano
- Incluye grifo de junta tórica
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Incluye | Grifo con junta tórica y brazo plano |
| Tipo de producto | Matraz Vacuum/Schlenk |