Learn More
GPE Scientific™ Junta tórica/hembra, junta esférica J Young
Código de producto. 15874754
Click to view available options
Tipo:
Junta esférica/hembra
Tamaño de junta:
12/2
12/5
18/7
18/9
28/12
28/15
35/20
40/25
51/35
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15874754
Marca: GPE Scientific™ GBF/51/35
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Junta tórica/hembra, junta esférica GPE Scientific™ J Young es una junta esférica intercambiable disponible con una junta tórica de Viton o de Viton recubierta de PTFE.
  • Junta esférica diseñada para su uso con articulación
  • Disponible con diferentes tamaños de junta, diámetros internos de vástago y diámetros externos de vástago
Especificaciones
Descripción del artículo Diámetro interior del vástago: 35 mm, diámetro externo del vástago: 38 mm
Tipo Junta esférica/hembra
Tamaño de junta 51/35