Learn More
GPE Scientific™ Matraz J Young Schlenk, cilíndrico con grifo de rosca fina y cono
Código de producto. 15778029
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15778029
Marca: GPE Scientific™ JCC/50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El matraz J Young Schlenk de GPE Scientific™ , cilíndrico con grifo de rosca fina y cono, está especialmente diseñado para su uso con colectores de vacío y líneas de Schlenk.
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
  • Incluye grifo de rosca fina y cono
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (equipo) Colectores de vacío y líneas Schlenk
Incluye Grifo de rosca fina y cono
Tipo de producto Schlenk Flask
Junta de toma Tamaño: 19