Learn More
GPE Scientific™ Matraz de muestra J Young, cilíndrico con grifo de rosca fina y toma B14
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
- Diseñado para su uso con líneas Schlenk
- Incluye grifo de rosca fina y toma B14
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Colectores de vacío y líneas Schlenk |
| Incluye | Grifo de rosca fina y toma B14 |
| Tipo de producto | Matraz de muestra |
| Junta de toma | Tamaño: 14 |