Learn More
GPE Scientific™ Matraz de muestra J Young, cilíndrico con grifo de rosca fina
Descripción
- Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
- Diseñado para su uso con líneas Schlenk
- Incluye grifo de rosca fina
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Colectores de vacío y líneas Schlenk |
| Incluye | Tapón macho fino |
| Tipo de producto | Matraz de muestra |