Learn More
GPE Scientific™ Grifos en línea de rosca fina J Young
Código de producto. p-7147075
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Llave de paso: 15 mm
Llave de paso: 20 mm
Llave de paso: 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15814894
Marca: GPE Scientific™ SPOR/6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los grifos en línea de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
  • Grifo en línea
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Tipo de rosca fina
  • Disponible con vías laterales de diferentes diámetros
Especificaciones
Tipo Grifo en línea de rosca fina J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 6 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 6 mm, D.E.: 9 mm