Learn More
GPE Scientific™ Grifos en línea de rosca rápida J Young
Código de producto. 15834894
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15834894 Llave de paso: 10 mm cada uno
15844894 Llave de paso: 6 mm cada uno
15854894 Llave de paso: 8 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15834894
Marca: GPE Scientific™ SPTT/10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los grifos en línea de rosca rápida GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
  • Grifo en línea
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Tipo de rosca rápida
  • Disponible con vías laterales de diferentes diámetros
Especificaciones
Tipo Grifo en línea de rosca rápida J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 10 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 10 mm, D.E.: 13 mm