Learn More
GPE Scientific™ Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young
Código de producto. 15864844
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Llave de paso: 15 mm
Llave de paso: 20 mm
Llave de paso: 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15864844 Llave de paso: 6 mm cada uno
15874844 Llave de paso: 8 mm cada uno
15824844 Llave de paso: 10 mm cada uno
15834844 Llave de paso: 15 mm cada uno
15844844 Llave de paso: 20 mm cada uno
15854844 Llave de paso: 25 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15864844
Marca: GPE Scientific™ POR/D/6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los grifos dobles oblicuos de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
  • Tipo de rosca fina
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Tipo Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 6 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 6 mm, D.E.: 9 mm
Incluye Grifos dobles