Learn More
GPE Scientific™ Grifos dobles oblicuos de rosca rápida J Young
Código de producto. p-7147069
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15874864 Llave de paso: 6 mm cada uno
15884864 Llave de paso: 8 mm cada uno
15864864 Llave de paso: 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15874864 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor PTT/D/6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los grifos dobles oblicuos de rosca rápida GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
  • Tipo de rosca rápida
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Tipo Grifos dobles oblicuos de rosca rápida J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 6 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 6 mm, D.E.: 9 mm
Incluye Grifos dobles