Learn More
GPE Scientific™ Grifos dobles oblicuos de rosca rápida J Young
Código de producto. 15884864
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
Llave de paso: 6 mm
Llave de paso: 8 mm
Llave de paso: 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón unitSize
15884864 Llave de paso: 8 mm cada uno
15874864 Llave de paso: 6 mm cada uno
15864864 Llave de paso: 10 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15884864
Marca: GPE Scientific™ PTT/D/8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los grifos dobles oblicuos de rosca rápida GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
  • Tipo de rosca rápida
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Tipo Grifos dobles oblicuos de rosca rápida J Young
Calibre de tapón Llave de paso: 8 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico) Id: 8 mm, D.E.: 11 mm
Incluye Grifos dobles