Learn More
Avantor™ J.T. Kit y componentes para derrames de ácidos Baker™ SAF-T-SPILL™ NEUTRASORB™
Código de producto. 10527572 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
Kit para derrames de ácidos concentrados
Código de producto.
10527572 Kit para derrames de ácidos concentrados
1 options
Código de producto. 10527572
Marca: Avantor™ 4442
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esté preparado para derrames peligrosos de laboratorio. Para la limpieza de derrames de ácidos, NEUTRASORB™ proporciona una neutralización rápida y controlada de ácidos concentrados y un cambio de color visible como indicación de una neutralización completa.
  • Proporciona una neutralización rápida y controlada de ácidos concentrados y un cambio de color visible como indicación de una neutralización completa.
  • Cada kit se suministra con el neutralizador adecuado, gafas de seguridad, cucharas, guantes, bolsas de eliminación y lazos y etiquetas.
  • Reabastezca su centro de control de derrames (o cree el suyo propio) con kits de repuesto, disponibles por separado.
  • Precaución: NEUTRASORB™ no debe utilizarse para derrames de ácido fluorhídrico, ácido nítrico fumante, ácido sulfúrico fumante o ácidos peroxi (per-) orgánicos u otros ácidos altamente reactivos.
Spezifikation
Color Morado
Tipo Kit de limpieza de derrames de ácidos
Formato Gránulos
Incluye Grado indicador morado de bromocresol (CAS 115-40-2; < 0,1 %), carbonato de calcio (CAS 471-34-1; del 5 al 25 %), óxido de magnesio (CAS 1309-48-4; del 25 al 45 %), carbonato sódico (CAS 497-19-8; del 35 al 55 %)
Cantidad de embalaje 3,2 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.