Descripción
- Advertencia: El material NEUTRASORB™ no debe utilizarse para derrames de ácido fluorhídrico, ácido nítrico fumante, ácido sulfúrico fumante o ácidos peroxi (per-) orgánicos u otros ácidos altamente reactivos.
- Después de la neutralización completa, los materiales de desecho contienen metales alcalinos neutralizados y sales alcalinotérreas del ácido tratado.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Descripción | Envasado en una caja con paquete de aluminio |
| Tipo | Kit de limpieza de derrames de ácidos |
| Formato | Gránulos |
| Incluye | Grado indicador morado de bromocresol (CAS 115-40-2; < 0,1 %), carbonato de calcio (CAS 471-34-1; del 5 al 25 %), óxido de magnesio (CAS 1309-48-4; del 25 al 45 %), carbonato sódico (CAS 497-19-8; del 35 al 55 %) |
| Cantidad de embalaje | 3,2 kg |