missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Immunogen sequence: VVLALKSLEK DYLPGHLDAK HHKAMMERVE NAVKDFQELS LNEDAYMGVV DEATLQKGSW SLLKDLKRIT DSDVKGDLFV KELFWMLHLQ KETFATYVAR FQKEAYCPNK CGVMLQTLIW CKNCKKEVHA CRKSYDCGER NVEVPQM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 55%, Rat - 65%.
The sperm-specific protein Izumo, named for a Japanese shrine dedicated to marriage, is essential for sperm-egg plasma membrane binding and fusion.The sperm-specific protein Izumo, named for a Japanese shrine dedicated to marriage, is essential for sperm-egg plasma membrane binding and fusion.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IZUMO1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Izumo1 |
| N.º de referencia del gen | Q8IYV9 |
| Alias de gen | 1700058F15Rik; Izumo; izumo sperm-egg fusion 1; izumo sperm-egg fusion protein 1; IZUMO1; MGC34799; OBF; oocyte binding/fusion factor; Sperm-specific protein izumo |
| Símbolos de los genes | Izumo1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
